Dokumente
MAB2079-AF488
Sigma-Aldrich
Aktivierter Anti-Integrin-β1-Antikörper, Klon HUTS-4, Alexa Fluor 488-Konjugat
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Integrin beta-1, Integrin β1, activated, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein Iia, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HUTS-4, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Allgemeine Beschreibung
Integrin beta-1 (UniProt P05556; auch bekannt als CD29, Glykoprotein IIa, GPIIA, Integrin VLA-4 Untereinheit beta, spätes Aktivierungsprotein, beta-Polypeptid) wird vom Gen ITGB1 (auch FNRB, MDF2, MSK12, VLA-BETA, VLAB genannt) (Gen-ID 3688) in Menschen kodiert. Integrin beta-1 ist ein Transmembran-Glykoprotein mit 130 kDa, das mit verschiedenen Integrin-alpha-Untereinheiten (darunter alpha-1, alpha-2, alpha-3, alpha-4, alpha-5 und alpha-6) interagiert, um funktionale Rezeptorkomplexe zu bilden, die an spezifische extrazelluläre Matrixproteine binden. Integrin-Rezeptoren regulieren eine Vielzahl wichtiger biologischer Funktionen, wie die embryonale Entwicklung, Wundheilung, Hämostase und die Verhinderung des programmierten Zelltodes. Sie werden außerdem mit anormalen pathologischen Situationen wie der tumorgesteuerten Angiogenese, dem Tumorwachstum und der Metastasenbildung in Verbindung gebracht. Diese heterodimeren Rezeptoren verbinden das zytoplasmische Aktin-Zytoskelett mit in der extrazellulären Matrix vorliegenden Proteinen und/oder benachbarten Zellen. Interaktionen zwischen Integrinen und der extrazellulären Matrix haben die Aktivierung von Signalübertragungswegen und die Regulierung der Genexpressionen zur Folge.
Spezifität
Klon HUTS-4 ist spezifisch für die aktive Konformation von humanen beta1-Integrinen. Die beta1- oder VLA-Integrin-Untergruppe umfasst mindestens 10 Mitglieder, von denen jedes über eine andere alpha-Untereinheit verfügt, die nicht kovalent mit der gemeinsamen beta1-Untereinheit assoziiert ist. Die funktionelle Integrinaktivierung kann durch Zugabe von Mg2+ oder Mn2+ oder unter Verwendung von einem der vielen verfügbaren stimulierenden Antikörper experimentell induziert werden. Infolge der Zellaktivierung generierte intrazelluläre Signale modulieren auch die Konformation und Affinität von Integrinen in zellulären Systemen. Antikörper wie MAB2079Z, die zwischen unterschiedlichen Stadien der Integrinaktivierung unterscheiden können, sind besonders nützlich für Studien zur Regulierung der Aktivierung. Der Antikörper MAB2079Z erkennt Epitope in der 355–425-Region der gemeinsamen beta1-Untereinheit von VLA-Integrinen, deren Expression der durch verschiedene extra- und intrazelluläre Stimuli induzierten Ligandenbindungsaktivität dieser Adhäsionsrezeptoren entspricht.
Immunogen
Epitop: AS 355–425-Region der gemeinsamen β1-Untereinheit von VLA-Integrinen.
Generiert gegen humane β1-Integrine aufgereinigt aus Triton-X-100-Lysaten aus menschlichem Lungen-, Leber- und Skelettmuskelgewebe.
Anwendung
Anti-Integrin-β1-Antikörper, Klon HUTS-4, Alexa Fluor 488-Konjugat ist ein Antikörper gegen Integrin β1 zur Verwendung in der Immunzytochemie.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunzytochemische Analyse: Bei einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde Integrin β1 in A431- und NIH/3T3-Zellen nachgewiesen.
Der unkonjugierte Antikörper (Art.- Nr. MAB2079Z) ist nachweislich auch für Western Blotting, ELISA, Immunzytochemie, funktionelle Assays und Immunhistochemie geeignet.
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie an HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:100 wurde Integrin β1 in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~88 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-Antikörperkonjugat in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xenia Meshik et al.
ACS synthetic biology, 8(3), 498-510 (2019-02-16)
Cells experience physical deformations to the plasma membrane that can modulate cell behaviors like migration. Understanding the molecular basis for how physical cues affect dynamic cellular responses requires new approaches that can physically perturb the plasma membrane with rapid, reversible
Caveolae couple mechanical stress to integrin recycling and activation.
Lolo, et al.
eLife, 11 (2022)