MAB1273A4
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 113-1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Human Mitochondria
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
113-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human (mitochondria protein)
Darf nicht reagieren mit
mouse (mitochondria protein), rat (mitochondria protein)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody did not detect mitrochondria in primary mouse embryonic fibroblasts (PMEFs).
Qualität
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable