Merck
MAB1273
Sigma-Aldrich
Anti-Mitochondrien-Antikörper, Oberfläche intakter Mitochondrien, Klon 113-1
clone 113-1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Mitochondrial antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
113-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Dieser Antikörper erkennt eine nicht glykosylierte 60-kDa-Proteinkomponente von in menschlichen Zellen anzutreffenden Mitochondrien. Er kann zum Färben von Mitochondrien in Zell-, Gewebe- oder biochemischen Präparationen sowie als Marker der Mitochondrien in subzellulären Fraktionen verwendet werden.
Spezifität
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Ermöglich mitochondriale Färbung aller menschlichen Zelltypen; keine Kreuzreaktion mit Ratten- und Mausgewebe. Das Färbungsmuster lässt sich in Fibroblasten am besten als spaghettiähnlich und in Lymphzellen als perinukleär mit großen Flecken beschreiben.
MAB1273 erkennt ein 65-kD-Protein durch Immunpräzipitation. Antikörper erzeugt das strähnige, „spaghettiähnliche“ Färbungsmuster im Zytoplasma menschlicher Zellen.
Immunogen
Epitop: Oberfläche intakter Mitochondrien
Anwendung
Anti-Mitochondrien-Antikörper, Oberfläche intakter Mitochondrien, Klon 113-1, ist ein Antikörper gegen Mitochondrien zur Verwendung in IF, IH, IH(P) & IP.
Immunhistochemie:
Es wurde eine 1:100-Verdünnung einer früheren Charge verwendet. Die besten Ergebnisse werden mit organischen Fixiermitteln (z. B. Aceton, Methanol) erzielt. 2 % PFA kann für einen Zeitraum 10–15 Min. verwendet werden; ein stärkerer Einsatz von Formalin oder 4 % PFA schränkt allerdings die Färbung ein.
Der Antikörper wird zur Isolation von intakten Mitochondrien von eingefrorenen/aufgetauten Lysaten lebender Zellen mittels einer Konjugation an magnetische Beads verwendet {http://www.dynalbiotech.com}.
Immunhistochemische Anwendungen mit Paraffin-eingebettetem Gewebe:
Erfordert Antigen-Rückgewinnung mit Zitronensäure/Mikrowellen; erweiterte ABC oder verstärkte Detektionssysteme werden empfohlen.
Optimale Färbung mit EDTA-Puffer, pH 8,0, Epitop-Rückgewinnung: Herzkammer-Epithel
Der Antikörper wird zum Isolieren von intakten Mitochondrien von eingefrorenen/aufgetauten Lysaten lebender Zellen mittels einer Konjugation an magnetische Beads verwendet {http://www.dynalbiotech.com}.
Indirekte Immunfluoreszenz:
Eine 1:10–1:50-Verdünnung einer früheren Charge wurde verwendet, 30–100 μL je Objektträger-Well.
MAB1273 erkennt ein 65-kD-Protein durch Immunpräzipitation.
Optimale Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunhistochemie an Herzkammerzellen beurteilt.
Immunhistochemische (Paraffin-) Analyse:
Mitochondrien (Kat.- Nr. MAB1273)-Färbung auf Herzkammerzellen. Gewebe mit EDTA, pH 8,0, vorbehandelt. Diese Antikörper-Charge wurde 1:80 mittels IHC-Select-Detektionsreagenz mit HRP-DAB verdünnt. Die Immunreaktion zeigt sich als Kreis-/Körnerschicht rund um den Zellkern.
Optimale Färbung mit EDTA-Puffer, pH 8,0, Epitop-Rückgewinnung: Herzkammer-Epithel
Zielbeschreibung
65 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales IgG1 der Maus in Puffer mit Flüssigkeit in PBS. Enthält keine Konservierungsmittel. Konzentrierter Hybridom-Überstand.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 6 Monate in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
COS7-Zellen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
David S Liu et al.
Oncotarget, 7(50), 83342-83358 (2016-11-20)
There is currently a paucity of preclinical models available to study the metastatic process in esophageal cancer. Here we report FLO-1, and its isogenic derivative FLO-1LM, as two spontaneously metastatic cell line models of human esophageal adenocarcinoma. We show that
Jane E Girling et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 8, 84-84 (2010-07-10)
It has been hypothesised that increased VEGF-D expression may be an independent prognostic factor for endometrial cancer progression and lymph node metastasis; however, the mechanism by which VEGF-D may promote disease progression in women with endometrial cancer has not been
Sifeng Qu et al.
British journal of cancer, 118(6), 802-812 (2018-01-31)
Docetaxel used for first-line treatment of advanced prostate cancer (PCa) is only marginally effective. We previously showed, using the LTL-313H subrenal capsule patient-derived metastatic PCa xenograft model, that docetaxel combined with Aneustat (OMN54), a multivalent plant-derived therapeutic, led to marked
Tao Yin et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 5093-5099 (2015-08-05)
Ischemic diseases represent a challenging worldwide health burden. The current study investigated the therapeutic potential of genetically modified human placenta‑derived mesenchymal stem cells (hPDMSCs) with basic fibroblast growth factor (FGF2) and platelet‑derived growth factor‑BB (PDGF‑BB) genes in hindlimb ischemia. Mesenchymal
A S Baumuratov et al.
Scientific reports, 6, 33117-33117 (2016-09-15)
Based on autopsy material mitochondrial dysfunction has been proposed being part of the pathophysiological cascade of Parkinson's disease (PD). However, in living patients, evidence for such dysfunction is scarce. As the disease presumably starts at the enteric level, we studied