Merck
HPA011562
Sigma-Aldrich
Anti-TOMM20 in Kaninchen hergestellte Antikörper
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-Außenmembran-Mitochondienrezeptor Tom20 in Kaninchen hergestellte Antikörper, Anti-Mitochondrien 20 kDa Außenmembranprotein in Kaninchen hergestellte Antikörper, Anti-mitochondriale Importrezeptoruntereinheit TOM20-Homolog in Kaninchen hergestellte Antikörper
Größe auswählen
100 μL
CHF 481.00
CHF 481.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 481.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.41
CHF 481.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Immunogene Sequenz
KRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TOMM20(9804)
Allgemeine Beschreibung
Die Translokase der äußeren Mitochondrienmembran 20 (TOMM20) ist auf dem menschlichen Chromosom 1q42.3 lokalisiert. Sie umfasst ein N-terminales hydrophobes Transmembran(TM)-Segment und eine Zytosol-exponierte C-terminale Domäne. TOMM20 weist außerdem glutaminreiche saure Regionen und eine Tetratricopeptid-Wiederholung (TPR) auf.
Immunogen
Mitochondriale Import-Rezeptor-Untereinheit TOM20 homologe, rekombinante unverkennbare Proteinepitop-Markierung (PrEST).
Anwendung
Alle Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies wurden im Rahmen des Projekts Human Protein Atlas (HPA) entwickelt und validiert und werden daher durch die umfassendste Charakterisierung in der Industrie unterstützt.
Der Human Protein Atlas besteht zurzeit aus drei Teilen: dem Gewebeatlas, dem Pathologieatlas und dem Zellatlas. Die für den Gewebe- und Pathologieatlas produzierten Antikörper wurden mittels Immunhistochemie gegen Hunderte gesunder und kranker Gewebe getestet, und viele wurden im Rahmen der jüngsten Zellatlas-Projekte mittels Immunfluoreszenz charakterisiert, um das menschliche Proteom nicht nur auf Gewebeebene, sondern auch auf subzellulärer Ebene zu kartieren. Diese Abbildungen und die enorme Datensammlung können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über die Bildergalerie-Links eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Der Anti-TOMM20-Antikörper aus Kaninchen, ein Prestige-Antikörper, wurde vom Human Protein Atlas-Projekt (HPA) entwickelt und validiert. Jeder Antikörper wird immunhistochemisch gegen Hunderte gesunde und kranke Gewebe geprüft. Diese Abbildungen können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über den Bildergalerie-Link eingesehen werden. Die Antikörper werden auch mittels Immunfluoreszenz und Western Blot geprüft. Diese Protokolle und andere nützliche Informationen über Prestige Antibodies und das HPA-Projekt finden Sie unter sigma.com/prestige.
Der Anti-TOMM20-Antikörper vom Kaninchen wird wie folgt verwendet:
  • Western Blot
  • konfokale Lasermikroskopie
  • Immunfluoreszenz
Biochem./physiol. Wirkung
TOMM20 (Translokase der äußeren Mitochondrienmembran 20) ist ein wichtiger mitochondrialer Proteinrezeptor, der am zytosolischen Proteinimportphänomen beteiligt ist. Er ist im Zytoplasma von Neuronen des Spiralganglions lokalisiert. Er fungiert als Untereinheit eines Proteinimportkomplexes, um bestimmte zytosolische Proteine in der äußeren Mitochondrienmembran zu identifizieren und zu translozieren. Studien zeigen, dass TOMM20 als Biomarker zur Identifizierung der mitochondrialen Masse und oxidativen Phosphorylierung verschiedener Krebsarten dient.
TOMM20 verankert über seine N-terminale Domäne auf der äußeren Mitochondrienmembran. Die C-terminale Region fungiert als Rezeptor für mitochondriale Präkursor-Proteine. Die Tetratricopeptid-Wiederholung (TPR) vermittelt Protein-Protein-Wechselwirkungen. TOMM20 interagiert mit α-Synuklein, was zur Hemmung des mitochondrialen Proteinimports führt. Eine Abweichung dieser Wechselwirkung ist an der Pathogenese von Morbus Parkinso′n beteiligt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung oben auf dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und strengen Auswahlkriterien. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt links).
Jeder Prestige Antibody wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST72221
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
alpha-Synuclein binds to TOM20 and inhibits mitochondrial protein import in Parkinson?s disease
DiM, et al.
Science Translational Medicine, 8(342), 342-342 (2016)
Ciprofloxacin impairs mitochondrial DNA replication initiation through inhibition of Topoisomerase 2
Hangas A, et al.
Nucleic Acids Research, 46(18), 9625-9636 (2018)
Hodgkin Lymphoma: Metabolic Symbiosis Between Malignant Cells and Cancer-Associated Stromal Tissue
Blood, 122(21), 2993-2993 null
Kathryn Taggart et al.
BioResearch open access, 6(1), 182-191 (2017-12-30)
The Doberman pinscher (DP) canine breed displays a high incidence of idiopathic, nonischemic dilated cardiomyopathy (DCM) with increased mortality. A common mutation in DPs is a splice site deletion in the pyruvate dehydrogenase kinase 4 (PDK4) gene that shows a
Structural basis of presequence recognition by the mitochondrial protein import receptor Tom20
Abe Y, et al.
Cell, 100(5), 551-560 (2000)