Wichtige Dokumente
SAB4200097
Anti-NOX1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-GP91-2, Anti-MOX1 (mitogenic oxidase 1), Anti-NADPH oxidase 1, Anti-NOH1 (NADPH oxidase homolog 1)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~72 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HS68 cell extracts
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOX1(27035)
mouse ... Nox1(237038)
rat ... Nox1(114243)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)