IPAKGARDH2
IPAK Gard® 10/15 Vorbehandlungspack für hartes Wasser
For Milli-Q® IQ/IX 7010/15 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARH2.
Synonym(e):
IPAK Gard 10/15 Packs für hartes Wasser
Verpackung
units of 1
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Lagerbedingungen
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
Aufnahme
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zu den Aufbereitungstechnologien gehören Aktivkohle zur Entfernung von freiem Chlor, Polyphosphatkügelchen zum Schutz vor Ablagerungen und Ausfällungen sowie ein Faltenfilter zur Entfernung von Partikeln und Kolloiden. Durch das Vorbehandlungspack wird die Leistung Ihres Systems erhöht und die Nutzungsdauer verlängert.
Anwendung
- Zur Verwendung mit Milli-Q® IQ/IX 7010/15.
- Optimaler Schutz der RO-Membranen vor freiem Chlor, Kolloiden, Partikeln und Mineralien, die in hartem Speisewasser vorkommen.
- Die Systemleistung wird erhöht und die Nutzungsdauer verlängert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Mit dem Faltenfilter werden Partikel und Kolloide, mit dem Aktivkohleblock freies Chlor aus hartem Speisewasser entfernt, um die Leistung der RO-Membran über Jahre hinweg sicherzustellen
- Polyphosphatkügelchen schützen vor Ablagerungen und Ausfällungen
- Das e-Sure-Tag ermöglicht eine RFID-Verbindung mit dem System, um eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen.
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren.
- 63 % der Teilelieferanten sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert.
Verwandter Inhalt
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.