Merck
HCD8MAG15K17PMX
Millipore
MILLIPLEX® Human-CD8+-T-Zellen magnetischer Bead-Panel – 17-fach vorgemischt – Multiplex-Assay für die Immunologie
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonym(e):
Human CD8 T cell cytokine panel, Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
standard curve range: 0.4-1,500 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.5-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 1-3,500 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(Granzyme B)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(Perforin)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(sFasL)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(sCD137)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 20-100,000 pg/mL
(Granzyme A)
standard curve range: 4-15,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 400-1,650,000 pg/mL
(sFas)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(MIP-1β)
Methode(n)
multiplexing: suitable
Kompatibilität
configured for Premixed
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
CD8+-T-Zellen (auch als zytotoxische T-Zellen, zytolytische T-Zellen und Killer-T-Zellen bekannt) gehören zu einer Untergruppe von T-Zellen, die den Tod von infizierten somatischen oder Tumorzellen einleiten können. T-Zellen, die schwach an körpereigene Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC)-Antigene binden, werden im Thymus positiv in einzeln-positive CD4+- oder CD8+-T-Zellen selektiert. Die CD8+-T-Zellen, die überleben und reifen, werden nach der Aktivierung zytotoxische Zellen, die T-Zellrezeptoren (TCR) exprimieren, die spezifische an Klasse-I-MHC-Moleküle und an das Glykoprotein CD8 gebundene Antigenpeptide erkennen. Die Affinität zwischen dem CD8-Protein und dem MHC-Molekül hilft dabei, die zytotoxische T-Zelle und das Ziel während der antigenspezifischen Aktivierung nah aneinander gebunden zu halten. Nach der Aktivierung werden CD8+-T-Zellen allgemein als eine vordefinierte zytotoxische Rolle im Immunsystem besitzend klassifiziert und durchlaufen eine durch IL-2 eingeleitete Expansion, welche die Anzahl von Zellen, die für das Zielantigen spezifisch sind, reduziert. Die CD8+-T-Zellen wandern anschließend durch den Körper auf der Suche nach antigenpositiven somatischen/Tumorzellen.
Die Luminex® xMAP® Plattform verwendet ein Immunoassay-Format mit magnetischen Beads für ideale Geschwindigkeit und Empfindlichkeit, um mehrere Analyten gleichzeitig zu quantifizieren, was die Produktivität erheblich erhöht und gleichzeitig wertvolles Probenvolumen spart.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
  • Analyten: GM-CSF, sCD137, IFNγ, sFas, sFasL, Granzyme A, Granzyme B, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, MIP-1α, MIP-1β, TNF-α, Perforin
  • Empfohlene Probenart: Serum, Plasma oder Gewebe-/Zelllysat und Kulturüberstand
  • Empfohlene Probenverdünnung: Unverdünnt
  • Assay-Laufzeit: Über Nacht
  • Forschungskategorie: Entzündung & Immunologie
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Sonstige Hinweise
Sensitivität: Die Sensitivitäten der einzelnen Biomarker sind dem Kitprotokoll zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sujita Sukumaran et al.
Cancer discovery, 8(8), 972-987 (2018-06-09)
The adoptive transfer of chimeric antigen receptor (CAR)-modified T cells has produced tumor responses even in patients with refractory diseases. However, the paucity of antigens that are tumor selective has resulted, on occasion, in "on-target, off-tumor" toxicities. To address this
M Hernandez-Cedeño et al.
Cell stress & chaperones, 26(3), 515-525 (2021-02-26)
Hyperinflammation distinguishes COVID-19 patients who develop a slight disease or none, from those progressing to severe and critical conditions. CIGB-258 is a therapeutic option for the latter group of patients. This drug is an altered peptide ligand (APL) derived from
Ariana García-Ojalvo et al.
International wound journal, 16(6), 1294-1303 (2019-08-21)
Diabetic foot ulcer is one of the most frightened diabetic complications leading to amputation disability and early mortality. Diabetic wounds exhibit a complex networking of inflammatory cytokines, local proteases, and reactive oxygen and nitrogen species as a pathogenic polymicrobial biofilm
Ilana C van Rensburg et al.
Immunity, inflammation and disease, 5(1), 57-67 (2017-03-03)
Studies show that B-cells, in addition to producing antibodies and antigen-presentation, are able to produce cytokines as well. These include regulatory cytokines such as IL-10 by regulatory B-cells. Furthermore, a rare regulatory subset of B-cells have the potential to express
Lee Kiang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(8), 3767-3778 (2018-07-27)
Retinal detachment (RD) separates the retina from the underlying retinal pigment epithelium, resulting in a gradual degeneration of photoreceptor (PR) cells. It is known that RD also results in an inflammatory response, but its contribution to PR degeneration is unknown.