Merck
GE28-9670-70
Protein G Mag Sepharose Xtra
Cytiva 28-9670-70, pack of 5 × 1 mL
Synonym(e):
Protein-G-Magnetperlen
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
protein G
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9670-70
Lagerbedingungen
(20% Ethanol, 10% medium slurry)
Parameter
Room temperature temp. range
Matrix
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
Kapazität
27 mg binding capacity(human IgG/ml gel)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Protein G Mag Sepharose Xtra Magnetperlen sind für die schnelle kleinmaßstäbliche Aufreinigung und das Screening von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Serum- und Zellüberständen bestimmt. Das Hochleistungsmedium mit > 27 mg humanem IgG/mL ermöglicht die effiziente Abscheidung des Antikörpers mit hoher Ausbeute und Reinheit. Bei jedem Aufreingungsdurchlauf können etwa 350 μg gereinigtes humanes IgG gewonnen werden.
Anwendung
Protein G Mag Sepharose Xtra Magnetperlen kombinieren bewährte Methoden der Affinitätschromatographie mit der Magnetperlenplattform, um die Probenpräparation einfacher und anwenderfreundlicher zu machen. Mag Sepharose-Perlen sind dicht, schwarz und sichtbar, sodass sie einfach zu handhaben sind. Aufgrund der geringeren Schmiereffekte und Klumpenbildung der magnetischen Perlen werden in den Puffern keine Detergenzien benötigt.
In Verbindung mit dem MagRack 6, einem Trenn-Tool für die Handhabung der Perlen in Mikrozentrifugenröhrchen, können bis zu sechs Proben parallel verarbeitet werden. Das einfache parallele Screening einer größeren Anzahl von Proben mit hohem Durchsatz ist mit einem Gerät mit automatisiertem Handling möglich. Protein G Mag Sepharose Xtra ist in einer 2 × 1 mL Packung für 20 Aufreinigungen und in einer 5 × 1 mL Packung für 50 Aufreinigungen erhältlich. Das Produkt basiert auf Sepharose-Medium, in dem Magnetit enthalten ist, und der Ligand ist natives Protein G. Protein G hat eine hohe Affinität zur Fc-Region des IgG-Antikörpers aus verschiedenen Spezies.
Protein G Mag Sepharose ist ein weiteres Produkt in der Mag Sepharose-Plattform, das zur schnellen Abscheidung und Anreicherung von Proteinproben aus Zelllysaten und biologischen Flüssigkeiten mittels Immunpräzipitationstechnologie dient. Protein G Mag Sepharose wird mit einem optimierten Liganden für die Immunpräzipitation hergestellt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Effiziente kleinmaßstäbliche Aufreinigung und Screening von Antikörpern aus verschiedenen Spezies mit hoher Kapazität; 27 μg humanes IgG/μL magnetische Perlen
  • Hohe Reinheit und Ausbeute
  • Robustes paralleles Screening von Antikörpern mit hoher Reproduzierbarkeit (von wenigen Mikrolitern bis zu vielen Millilitern)
  • Sichtbare und dichte Sepharose-basierte magnetische Perlen vereinfachen die Handhabung
  • Nicht-verklebende Perlen eliminieren Schmiereffekte und Klumpenbildung. Kann ohne Detergenzien verwendet werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Protokolle
Protein A Mag Sepharose® Xtra and Protein G Mag Sepharose® Xtra enable high-capacity small-scale antibody purification and screening.