Merck
LSKMAGS08
Millipore
PureProteome-Magnetständer
The PureProteome Magnetic Stand is designed to rapidly & easily isolate magnetic particles from up to eight 1. 5 mL or 2. 0 mL tubes.
Synonym(e):
Magnetic Bead Stand, Magnetic Separation Stand
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.56
Materialien
self-standing
Leistungsmerkmale
binder
Hersteller/Markenname
PureProteome
Methode(n)
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
PureProteome Magnetständer enthält einen abnehmbaren Magneten.
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ermöglicht reproduzierbare Prozesse
  • Vergleichbare Ergebnisse bei Standardprotokollen
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Vergleich von Elutionstechniken für die Proteinaufreinigung von FLAG® Tag Proteinen im kleinen Maßstab mittels anti-FLAG® M2 Magnetperlen.