Merck
GHRA-88HK
Sigma-Aldrich
Human-Ghrelin(Aktiv)-RIA
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for protein analysis
Qualitätsniveau
Beschreibung
ED<sub>80</sub> = 27 ± 7pg/mL ED<sub>50</sub>=125 ± 33 pg/mL ED<sub>20</sub>=652 ± 179 pg/mL
analytes available: Ghrelin
10-2000 pg/mL (standard curve range)
Leistungsmerkmale
accuracy 83–114%
Speziesreaktivität
human
Messbereich Sensitivität
10 pg/mL
Methode(n)
radioimmunoassay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Nachweisverfahren
radioactive
Allgemeine Beschreibung
FUNKTION: SwissProt: Q9UBU3 # Obestatin ist möglicherweise der Ligand für GPR39. Hat möglicherweise eine appetitreduzierende Wirkung, die zu einer verminderten Nahrungsaufnahme führt. Kann die Magenentleerungsaktivität und jejunale Motilität reduzieren (nach Ähnlichkeit).
GRÖSSE: 117 Aminosäuren; 12911 Da
SUBZELLULÄRE LOKALISIERUNG: Sekretion.
GEWEBESPEZIFITÄT: Höchste Konzentration im Magen. Alle Formen finden sich auch im Serum. Andere Gewebe kompensieren den Verlust der Ghrelin-Synthese im Magen nach einer Gastrektomie.
PTM: Die O-Oktanoylierung oder O-Dekanoylierung ist für die Ghrelin-Aktivität unerlässlich. Die O-dekanoylierten Formen Ghrelin-27-C10 und Ghrelin-28-C10 unterscheiden sich in der Länge des Kohlenstoff-Backbones der an Ser-26 gebundenen Carbonsäure. Ein kleiner Teil des Ghrelin, Ghrelin-28-C10:1, kann mit einer einfach ungesättigten Carbonsäure modifiziert werden. & Eine Amidierung von Leu-98 ist für die Obestatin-Aktivität unerlässlich (nach Ähnlichkeit).
ÄHNLICHKEIT: SwissProt: Q9UBU3 ## gehört zur Motilin-Familie.
Anwendung
Zweitägiger Ungleichgewichts-Assay bei 4 °C. Probenvolumen: ≤ 100 μl. Plasma (auf Eis entnommen) empfohlen.
Hinweis zur Analyse
Linearität 100–142,5 %
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory Tract