GF136
BAFF Protein, Recombinant human
The Human BAFF protein (B-cell activating factor belonging to the TNF family) is a novel ligand in the TNF family.
Synonym(e):
B-cell Activation Factor, TALL-1, THANK, BLyS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE)
Mol-Gew.
Mw 17.0 kDa
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg Endotoxin (of BAFF; 1 EU/ug)
Aufnahme
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Verwandter Inhalt
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.