EZHI
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum or plasma
Synonym(e):
Insulin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Human Insulin ELISA, This Human Insulin ELISA is used to measure & quantify insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 76-103%
linearity: 96-112%
standard curve range: 2-200 μU/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- secretion level of insulin from rat insulinoma (INS-1) cells
- serum concentrations of insulin
- insulin secreted from the islet grafts in the mouse serum
Haftungsausschluss
Empfehlung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials