Wichtige Dokumente
EZGRT
Millipore
Human Ghrelin ELISA Kit
measures and quantify total Ghrelin levels in 20 μL serum or plasma
Synonym(e):
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Motilin-related peptide, Protein M-46
Größe auswählen
96 WELLS
CHF 763.00
10 EA
CHF 5’320.00
CHF 763.00
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
CHF 763.00
10 EA
CHF 5’320.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
CHF 763.00
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Humanes Ghrelin (Gesamt) ELISA, This Human Ghrelin (total) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 101-107%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin)
accuracy: 88-91%
(Serum: Active Ghrelin)
linearity: 95-117%
(plasma)
linearity: 95.7-104.7%
(serum)
sensitivity: 156 pg/mL
(20 µL Sample Size)
inter-assay cv: 5.2-7.7%
intra-assay cv: 1.1-1.9%
(Plasma)
inter-assay cv: 6.2-7.8%
intra-assay cv: 0.9-1.3%
(Serum)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Zirkulierendes Ghrelin ist ein multifunktionales Hormon, das hauptsächlich vom Magen sezerniert wird.
Spezifität
Humanes Ghrelin (aktiv) 80 % Humanes Des-Octanoyl-Ghrelin 100 % Hunde-Ghrelin (aktiv) 70 % Schweine-Ghrelin (aktiv) nicht nachweisbar motilinähnliches Peptid (Mensch, Ratte/Maus) nicht nachweisbar PYY 3-36 (Mensch, Maus, Schwein) nicht nachweisbar NPY (Mensch/Ratte)
Anwendung
Forschungskategorie
Stoffwechsel
Forschungsunterkategorie
Adipositas
Stoffwechselerkankungen
Raumtemperatur, 3-Stunden-Test, 20 μl Probenvolumen (Serum oder Plasma)
Verwendet zur Detektion/Quantifizierung von: Ghrelin (Gesamt)
Haftungsausschluss
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Immunohistochemical and quantitative analysis of ghrelin in Syzygium aromaticum.
Aydin S, Dagli AF, Ozkan Y, Kendir Y, Sahin I, Aksoy A, Ozercan IH.
Cell Biology International null
The fermentable fibre inulin increases postprandial serum short-chain fatty acids and reduces free-fatty acids and ghrelin in healthy subjects.
Tarini J, Wolever TM
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism = Physiologie appliquee, Nutrition et metabolisme null
Alteration in chromogranin A, obestatin and total ghrelin levels of saliva and serum in epilepsy cases.
Ersel Dag,Suleyman Aydin,Yusuf Ozkan,Fazilet Erman,Adile Ferda Dagli,Mehtap Gurger
Peptides null
Y Falkén et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(7), 2227-2235 (2011-05-06)
Endocrine effects of gastric bypass (GBP) surgery for obesity on glucose homeostasis are not fully understood. The main objective of the study was to assess the changes in plasma glucose, insulin, glucagon-like peptide-1 (GLP-1), leptin, somatostatin, glucose-dependent insulinotropic peptide, enteroglucagon
Questions
  1. Hi there, I am planning an experiment and before ordering the kits I would like to know how long last the kits (date of expire)-6months, 12 months? Many thanks in advance, this information will be crucial for my experiment.
    1 answer
    1. Upon release, this kit has a shelf life of approximately 1 year. The product will ship up to 3 months prior to the lot-specific expiration date. Any lot ordered will have a minimum 3-month shelf life.