Dokumente
DX2519
Supelco
Drierite Indicating
size 10-20 mesh
Synonym(e):
desiccant
About This Item
UNSPSC-Code:
41123003
Form
granular
Größe
10-20 mesh
Farbe
blue
Partikelgröße
10-20 mesh
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
10-20 Mesh
Hinweis zur Analyse
Description: Blue irregular granules
Rechtliche Hinweise
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable