Merck
Z112879
Sigma-Aldrich
Drierite Gastrocknungseinheit
pkg of 1 ea
Synonym(e):
Gastrocknungseinheit
Größe auswählen
1 EA
CHF 139.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 139.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.51
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
  • Geformte Polycarbonat-Säule (25/8 Zoll Außendurchmesser × 113/8 Zoll), gefüllt mit 567 g Drierite, 8 Mesh, unterstützt mit Edelstahlspule und Filzfiltern.
  • Wasserdampfkapazität: 50 g.
  • Sicher für Arbeitsdrücke bis 90 psig.
  • Zur Erreichung maximaler Effizienz sollte die Flussrate 200 l/h oder 0,1 scfm betragen.
  • Zum Regenerieren das Granulat auf einem Tablett bei 200 °C 1 Stunde lang erhitzen.
  • Die Schlauchtüllen passen auf Schläuche mit einem Gewinde von 1/4 bis 3/8 Zoll.
Rechtliche Hinweise
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Dose one side of the cap can be opened for exchange of the drierite
    1 answer
    1. The Laboratory Gas Drying Unit can be refilled with fresh DRIERITE, or the DRIERITE granules can be removed from the column and regenerated. Unscrew the cap to access the DRIERITE.
      Helpful?
  2. how much gms of drierite is inside this container?
    1 answer
    1. According to the manufacturer, the unit contains about 1.25 lbs (567 grams) of Drierite™.