DX0838
Dichlormethan
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonym(e):
Methylene Chloride, FM approval, Methylenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
−95 °C (lit.)
Löslichkeit
20 g/L
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤235 nm
UV-Absorption
λ: 235 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.35
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 340-400 nm Amax: ≤0.01
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Stabilized with an alkene.
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash