Merck
DX0835
Supelco
Dichlormethan
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Methylene Chloride, Dichloromethane, Methylenchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
200-838-9
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Expl.-Gr.
22 %
Verunreinigungen
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤0.002%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
DX0835P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with an alkene.
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Hinweis zur Analyse
Appearance: Clear Liquid
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Free halogens: To pass test
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Water (H2O): 0.02% max
Evaporation Number: 1.9
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3