DX0831
Dichlormethan
OmniSolv®
Synonym(e):
Methylene Chloride, FM approval, Methylenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for EPA 1613
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.005% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
Abdampfrückstand
≤1 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤231 nm
UV-Absorption
λ: 231 nm Amax: ≤1.00
λ: 235 nm Amax: ≤0.40
λ: 240 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.005
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.