Merck
CX0396
Supelco
Carbon Disulfide
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Synonym(e):
Carbon Bisulfide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191602
EG-Index-Nummer:
200-843-6
Assay:
≥99.9% (GC)
bp:
46.5 °C/1013 hPa
Dampfdruck:
398 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdruck
398 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.03% Water (H2O)
≤30 ppm Benzene (C6H6)
Abdampfrückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-111.6 °C
Übergangstemp.
flash point -30 °C
Löslichkeit
2.1 g/L
Dichte
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
UV-Absorption
λ: 382 nm Amax: ≤1.00
λ: 388 nm Amax: ≤0.50
λ: 403 nm Amax: ≤0.10
λ: 410 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.005
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
CX0396-6 is packaged in poly coated glass bottles
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Assay (GC)99.9% minBenzene (C6H6)30ppm maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 382 nm1.00AU maxUV Abs. at 388 nm0.50AU maxUV Abs. at 403 nm0.10AU maxUV Abs. at 410 nm0.05AU maxUV Abs. at 500 nm0.005AU maxUV Cut-off382nm maxWater (H2O)0.03% max
Rechtliche Hinweise
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup