Wichtige Dokumente
1.02211
Supelco
Kohlenstoffdisulfid
EMPLURA®
Synonym(e):
Kohlenstoffdisulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191602
EG-Index-Nummer:
200-843-6
NACRES:
NA.21
bp:
46.5 °C/1013 hPa
Dampfdruck
398 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
95 °C
Wirksamkeit
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1-60 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Verunreinigungen
≤0.0005% Sulphate (SO4)
≤0.003% Sulfite (as SO2)
≤0.02% Water (Karl Fischer)
Nichtflüchtige Rückstände (NVR)
≤0.005%
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-111.6 °C
Übergangstemp.
flash point -30 °C
Dichte
1.26 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Anwendung
  • Multi-omics analysis of nitrifying sludge under carbon disulfide stress: Nitrification performance and molecular mechanisms: Diese Studie stellt eine Multi-Omics-Analyse von nitrifizierendem Schlamm unter Kohlenstoffdisulfid-Belastung vor, in der die Auswirkungen auf die Nitrifikationsleistung und die molekularen Mechanismen detailliert dargestellt werden. Sie liefert Einblicke in die Umwelt- und Industrieanwendungen von Kohlenstoffdisulfid in Abfallwirtschaft- und biologischen Behandlungsprozessen (Liu et al., 2024).
  • Design and synthesis of novel 1,3,4-thiadiazole thioglycosides as promising antimicrobial potent structures: Erläutert die Synthese von 1,3,4-Thiadiazolthioglycosiden unter Verwendung von Kohlenstoffdisulfid und untersucht deren antimikrobielles Potenzial, das zur Entwicklung neuer Therapien für bakterielle Infektionen beitragen kann, insbesondere in Resistenzszenarien (Abu-Zaied et al., 2024).
  • New Insights on Solvent-Induced Changes in Refractivity and Specific Rotation of Poly(propylene oxide) Systems Extracted from Channeled Spectra: Erörtert Erkenntnisse darüber, wie Lösungsmittel die optischen Eigenschaften von Polymersystemen mit Kohlenstoffdisulfid beeinflussen, die für die materialwissenschaftliche und chemisch-technische Forschung relevant sind (Zara et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Wasser (K. F.): ≤ 0,02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,0005 %
Nichtflüchtige Stoffe: ≤ 0,005 %
Wasserstoffsulfid und fremde organische Schwefelverbindungen: entspricht
Sulfit (als SO₂): ≤ 0,003 %
Entspricht ÖAB
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
-30 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Ethanol