Merck
335266
Sigma-Aldrich
Kohlenstoffdisulfid
anhydrous, ≥99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.14
Beilstein:
1098293
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.67 (vs air)
Dampfdruck
5.83 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
212 °F
Expl.-Gr.
50 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112-−111 °C (lit.)
Dichte
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kohlenstoffdisulfid ist eine hochgradig flüchtige, entzündliche Flüssigkeit mit geringer Zündtemperatur. Es ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Viskoserayon und Cellulosehydratfolie. C2S kann eine durch Titandioxid und Zirkondioxid in Nanogröße katalysierte Hydrolyse zu CO2 und H2S durchlaufen.
Anwendung
Kohlenstoffdisulfid kann für die Xanthogenierung von Cellulose und bei der Synthese von Poly(ethylentrithiocarbonat) und Dithiocarbamaten eingesetzt werden. Es kann auch 1,3-Dithioliumcarbene durch Cycloaddition mit Acetylenen erzeugen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Carbon Disulfide.
Smith DE and Timmerman RW.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Copolymerization of ethylene sulfide and carbon disulfide.
Soga K, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 14(3), 677-684 (1976)
1, 3-Dithiolium carbenes from acetylenes and carbon disulfide.
Hartzler HD.
Journal of the American Chemical Society, 95(13), 4379-4387 (1973)
Nanosized titania and zirconia as catalysts for hydrolysis of carbon disulfide.
Yue Y, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 46(3), 561-572 (2003)
Xanthogenation of lignocarbohydrates by carbon disulfide.
Efanov MV and Pershina LA.
Chemistry of Natural Compounds, 38(1), 90-94 (2002)