Merck
CGW971S03
Millipore
Polysep II 2.0/1.2 µm nominal, Cartridge
pore size 2.0/1.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonym(e):
Polysep II Cartridge Filter 10 in. 2.0/1.2 μm Code 7
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Polysep
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polysep
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
10 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
7.1 cm (2.8 in.)
Filtrationsfläche
0.46 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤140 mg/cartridge
Matrix
Polysep II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Double Layer
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
Sanitization Protocol
30 min mit 80 °C heißem Wasser
Sterilization Method
10 Autoklaven- oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 121 °C
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥5 l Wasser
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Rechtliche Hinweise
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2