Merck
SCC041
Sigma-Aldrich
Humane C20A4-Chondrozyten-Zelllinie
Human
Synonym(e):
C-20/A4
C20/A4
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
Humane C20A4-Chondrozyten-Zelllinie, C20A4 Human Chondrocyte Cell Line is widely used as a model cell line for studying normal and pathological cartilage repair mechanisms related to chondrocyte biology and physiology.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Chondrozyt ist der einzige spezialisierte Zelltyp, der im Gelenkknorpel vorkommt. Sie produzieren Sekrete zur Unterstützung und Reparatur der Knorpelmatrix. Humane Chondrozyten im reifen Gelenkknorpel sind postmitotische und terminal differenzierte Zellen. Studien zu humanen Chondrozyten wurden durch die Schwierigkeit erschwert, eine ausreichende Anzahl primärer humaner Chondrozyten aus einem einzigen Gelenk zu gewinnen, sowie durch die Variabilität der Spender aufgrund von Faktoren wie Alter und Gesundheitszustand.
Die Zelllinie C-20/A4 wurde durch Transfektion von Primärkulturen von Rippenchondrozyten eines 5-Jährigen mit Vektoren hergestellt, die das ursprungsdefiziente große SV40-T-Antigen des Affenvirus exprimieren.
Beschreibung der Zelllinie
Chondrozytenzellen
Anwendung
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der “Academic Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Qualität
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 × 106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & 2-Viren auf.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellpartie wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Lagerung und Haltbarkeit
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B A C Housmans et al.
Osteoarthritis and cartilage, 30(6), 862-874 (2022-02-18)
Alterations in the composition of synovial fluid have been associated with adverse effects on cartilage integrity and function. Here, we examined the phenotypic and proliferative behavior of human articular chondrocytes when cultured in vitro for 13 days with synovial fluid
Florian Finger et al.
Cells, tissues, organs, 178(2), 65-77 (2004-12-18)
DNA microarray analysis was used to investigate the molecular phenotype of one of the first human chondrocyte cell lines, C-20/A4, derived from juvenile costal chondrocytes by immortalization with origin-defective simian virus 40 large T antigen. Clontech Human Cancer Arrays 1.2
Murali K Mamidi et al.
American journal of cancer research, 11(10), 5063-5075 (2021-11-13)
Chondrosarcoma (CS) is the second most common skeletal malignancy in humans. High-grade CS is aggressive and extremely resistant to chemo- and radio-therapies. The lack of effective treatment options warrants the development of novel therapies. The evolutionarily conserved transcriptional co-factor JAB1
Mary B Goldring
Methods in molecular medicine, 100, 37-52 (2004-07-29)
Immortalization of chondrocytes increases life span and proliferative capacity but does not necessarily stabilize the differentiated phenotype. Expansion of chondrocyte cell lines in continuous monolayer culture may result in the loss of phenotype, particularly if high cell density is not
M B Goldring et al.
The Journal of clinical investigation, 94(6), 2307-2316 (1994-12-01)
Immortalized human chondrocytes were established by transfection of primary cultures of juvenile costal chondrocytes with vectors encoding simian virus 40 large T antigen and selection in suspension culture over agarose. Stable cell lines were generated that exhibited chondrocyte morphology, continuous