Merck
B04F-01-5PK
Millipore
CellASIC ONIX B04F Platte für mikrofluidische Bakterien (4 Kammern)
The B04F plates utilize microfabricated PDMS pillars to trap bacteria (or similarly sized cells) within a single focal plane for real time imaging and analysis
Synonym(e):
Microfluidic Bacteria Plate, ONIX B04F Plate, ONIX Bacteria Plate
Größe auswählen
5 EA
CHF 1’160.00
CHF 1’160.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 1’160.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
CHF 1’160.00
Check Cart for Availability
Materialien
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
Hersteller/Markenname
CellASIC® ONIX
B × L × H
85.2  mm × 127.3 mm × 14.3  mm
Kompatibilität
for use with cells sized up to 0.7–3.5 µm
Allgemeine Beschreibung
Die CellASIC® ONIX B04F mikrofluidische Platte ist eine Zellkulturplatte mit 4 Kammern, die zur Verwendung mit dem CellASIC® ONIX mikrofluidischen System und CellASIC® ONIX F84-Verteilern zum Ermöglichen einer perfusionsbasierten, langzeitigen Lebendzellanalyse mit Lösungswechsel vorgesehen ist, welche eingefangene, zu Biofilmen wachsende Zellen überwacht.
Anwendung
Diese bioinspirierte Platte bietet eine kontrollierte und dynamische Mikroumgebung für Zellen. Das benutzerfreundliche Format und die überragende Technologie definieren den Standard für Experimente auf mikrofluidischer Basis neu.
Anwendungen
  • Zeitrafferanalyse von Bakterienzellen
  • Klimakontrolle bei Temperatur und Gas (Temperaturänderung, anoxische Bedingungen usw.)
  • Langzeitexperimente zur kontinuierlichen Perfusion
  • Lösungsaustauschexperimente (Einleitung, Hemmung, Wirkstoffdosierung usw.)
  • Vergleich von 4 verschiedenen Zelltypen oder Expositionsbedingungen (Medienkomponenten) gleichzeitig
  • Überwachung der Zellteilung (Verfolgen der Zellteilung über Generationen hinweg)
Forschungskategorie
Zellkultur
Rechtliche Hinweise
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1