The Premixed Gas Regulator Accessory for the ONIX2 (CAX2-ABR00) is not compatible with the older CellASIC ONIX model for gas control. However, the ONIX1 can be fitted with a separate gas line and regulator, similar to the ONIX2. The original gas connection method for the ONIX1 is no longer available, but it can be retrofitted with a separate gas line and regulator. Additionally, the manual recommends using the Colder Products Co. 4 mm valved coupling insert part no. PMCD20025 for fitting to connect low gas-permeable tubing to the controller.
CAX2-S0000
CellASIC ONIX2 Mikrofluidisches System
Synonym(e):
CellASIC ONIX2, Microfluidic System
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
CellASIC® ONIX
B × T × H
330 mm × 306 mm × 108 mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Enthält:
- Steuerungssystem: kleine Stellfläche, integrierte Mikroinkubatorsteuerung hält Flüssigkeitsbewegung, Reagenszugaben, Temperatur- und Gasbedingungen aufrecht.
- Mikrofluidische Platten: Anwendungsspezifische Platten schaffen neue Zellkulturfähigkeiten für die Bildgebung lebender Zellen.
- Verteiler: Flache, hochwertige Zellkulturkammern von hoher optischer Klarheit und Verteiler lassen sich problemlos an einem inversen Mikroskop befestigen. Die Notwendigkeit einer sperrigen Umweltkammer entfällt somit.
- Software: Intuitive Software ermöglicht das schnelle und einfache Einrichten detaillierter Protokolle für eine wahrhaft automatische Handhabung von Zellkulturen ohne manuelle Eingriffe.
Steuerungssystem:
- Automatische Steuerung von Flussraten, Gas- und Temperaturänderungen, feststehenden Gradienten, Nährstoff-/Arzneimittelzugabe und Medienänderungen.
- Das System kann acht kritische Zellkulturparameter steuern:
- Temperatur, Sauerstoffpegel, Wachstumsfaktoren, Feuchtigkeit, pH-Wert, Osmolalität, Glucose, ECM und Adhäsion.
Vorteile der mikrofluidischen CellASIC® ONIX2-Platten:
- Bildgebung mit hoher Auflösung durch Böden und Kammerstrukturen aus optischem Glas.
- Fähigkeit, mehrere unabhängige Experimente gleichzeitig auszuführen.
- Ununterbrochener Zugang zu Nährstoffen und fortlaufende Entfernung von Abfällen zur Förderung einer optimalen Zellgesundheit.
Verteilervorteile:
- Verteiler wird durch „One-Touch“-Vakuummechanismus gegen die mikrofluidische Platte abgedichtet.
- Druckgesteuerter Strom von Flüssigkeiten zur Zellkammer ermöglicht große Präzision selbst bei sehr geringen Mengen.
- Verunreinigungen werden verhindert, weil es zwischen dem Strömungssystem und den biologischen Lösungen (auf der Platte) zu keinem Kontakt kommt.
- Flacher Verteiler lässt sich mühelos an jede inverse Mikroskop-Plattform anpassen.
Vorteile der Software:
- Eindeutig definierte Protokolle mit allen Parametern des Experiments werden in einer einzigen Datei gespeichert.
- Unkomplizierte Anwendung und hohe Reproduzierbarkeit.
- Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit.
- Fehlerprüfung, Selbsttest und Datenprotokollierung gewährleisten bessere Fehlerdiagnose und Wartbarkeit.
Anwendung
- Hefe-Einzelzellenantwort.
- Bakterien-Einzelzellenantwort.
- Bakterielle Biofilmdynamik.
- Zellantwort auf hypoxische Umgebungen.
- Zellantwort auf sich verändernde Medienbedingungen, Arzneimittel und andere Stimulanzien.
- Wechselwirkungen zwischen Wirt und Pathogenen.
- Chemotaxis/Migration als Reaktion auf Chemogradienten.
- Konfigurieren optimaler Kulturparameter für schwierige Zelltypen oder Langzeitexperimente.
- Mikroskopie einer 3D-Zellkultur.
Verwandter Inhalt
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
-
Is the Premixed Gas Regulator Accessory for the ONIX2 (CAX2-ABR00) compatible with the older CellASIC ONIX model for gas control? Additionally, can the ONIX1 be fitted with a separate gas line and regulator, similar to the ONIX2?