Merck
B04A-03
Millipore
CellASIC ONIX Platte für Bakterienzellen (4 Kammern)
The B04 plates utilize a microfabricated silicone ceiling with a height similar to bacteria cells to restrict their growth in a single focal plane & maintain x,y position over time.
Synonym(e):
Bakterienkulturplatte
Größe auswählen
5 EA
CHF 1’040.00
CHF 1’040.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 1’040.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
CHF 1’040.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Materialien
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
Hersteller/Markenname
CellASIC® ONIX
B × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
Kompatibilität
for use with cells sized 0.7–3.5 μm
Allgemeine Beschreibung
CellASIC ONIX Platte für Bakterienzellen (4 Kammern) ist mit einer mikrostrukturierten Silikondecke ausgestattet, die eine ähnliche Höhe wie die Bakterienzellen hat. Dadurch wird das Wachstum der Bakterienzellen auf eine Bildebene begrenzt und ihre X-Y-Position im Zeitverlauf beibehalten.
Anwendung
CellASIC ONIX Platte für Bakterienzellen (4 Kammern) wurde für die mikrofluidische Lebendzellbildgebung bei Bakterienzellen verwendet.[1][1][1]
Rechtliche Hinweise
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jasmeet Singh Khara et al.
Frontiers in microbiology, 11, 417-417 (2020-04-08)
Tuberculosis (TB) results in both morbidity and mortality on a global scale. With drug resistance on the increase, there is an urgent need to develop novel anti-mycobacterials. Thus, we assessed the anti-mycobacterial potency of three novel synthetic peptoids against drug-susceptible
Verwandter Inhalt
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.