Dokumente
AP187P
Sigma-Aldrich
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonym(e):
Goat Anti-Rabbit IgG
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
Kaninchen-IgG (H+L) (absorbiert für minimale Kreuzreaktivität mit Serumproteinen von, Mensch, Maus und Ratte)
Anwendung
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert, ist ein Antikörper gegen Kaninchen-IgG zur Verwendung in ELISA und WB.
Empfohlene Verdünnung für die meisten Anwendungen:
1:500 bis 1:5000 für die Immunhistochemie bei gefrorenen Gewebeschnitten.
1:5000 bis 1:100.000 für ELISA und Western Blot mit chromogenen Substraten.
1:10.000 bis 1:200.000 für Western Blot mit Chemilumineszenz-Substraten.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Sekundäre Antikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Physikalische Form
Lyophilisiert. Puffer = 0,01 mol/l Natriumphosphat, 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6 mit 15 mg/ml BSA.
REKONSTITUTION:
Mit 1,5 ml sterilem destilliertem Wasser rekonstituieren.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Produkt ist bei 2–8 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C mehrere Wochen lang stabil. Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution geben Sie eine gleiche Menge Glycerol hinzu, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und das Produkt anschließend bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Proteins (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander A Dolskiy et al.
BioMed research international, 2017, 3582601-3582601 (2017-12-07)
Fragile X syndrome is the most common cause of inherited intellectual disability in humans. It is a result of CGG repeat expansion in the 5' untranslated region (5' UTR) of the FMR1 gene. This gene encodes the FMRP protein that
Shuguo Yang et al.
Molecular medicine reports, 18(6), 5207-5214 (2018-10-03)
It has been well established that long non‑coding RNAs (lncRNAs) are crucial mediators in a diverse range of diseases, including atherosclerosis. The present study aimed to examine the molecular mechanisms underlying the association between steroid receptor RNA activator (SRA) and
Lei Guo et al.
Molecular medicine reports, 15(4), 2241-2246 (2017-03-06)
The aim of the present study was to determine whether amyloid-β (Aβ) protein could be detected in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) of rats with traumatic spinal cord injury (SCI) and whether Aβ protein levels in serum and CSF
Alexander A Dolskiy et al.
Non-coding RNA research, 6(1), 1-7 (2021-01-12)
FRAXopathies are caused by the expansion of the CGG repeat in the 5'UTR of the FMR1 gene, which encodes the protein responsible for the synthesis of FMRP. This mutation leads to dramatic changes in FMRP expression at both the mRNA
Joyce J W Wong et al.
Nature communications, 8(1), 781-781 (2017-10-05)
Nipah virus is an emergent paramyxovirus that causes deadly encephalitis and respiratory infections in humans. Two glycoproteins coordinate the infection of host cells, an attachment protein (G), which binds to cell surface receptors, and a fusion (F) protein, which carries