ACK5030GS
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit GST with 30kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
regenerated cellulose membrane
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Amicon® Pro
Parameter
10 mL sample volume
Methode(n)
buffer exchange: suitable
centrifugation: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling, concentration, enrichment)
L × Durchm.
12 cm (4.7 in.) × 2.97 cm
Filtrationsfläche
1 cm2
Arbeitsvolumen
10 mL
Porengröße
30 kDa NMWCO
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Komponenten
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C