UFC8030
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 30 kDa MWCO
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 30 kDa MWCO, 4 ml Probenvolumen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Parameter
4 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
124 mm (4.88 in.)
Durchmesser
17.3 mm
Filtrationsfläche
3 cm2
Volumen
4 mL
Porengröße
30 kDa MWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 80-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust.
Das Konzentrat wird mit einem Pipettierer aus dem Probenreservoir der Filtervorrichtung entnommen, während das Ultrafiltrat in dem bereitgestellten Zentrifugenröhrchen gesammelt wird. Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotor verwendet werden. Durch das vertikale Membrandesign und den Dead Stop können die Amicon® Ultra 15-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Abschleuderzeiten bieten.
Anwendung
- Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 30.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
- Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
- Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten und Proteinentfernung vor der HPLC.
- Konzentration von verdünnten oder vor-aufgereinigten Proteinen aus Säuleneluenten.
- Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
- Größenausschluss und Proteinfraktionierung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 30-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %.
- Die vertikale Membran verringert die Konzentrationspolarisation für ultraschnelle Abschleuderzeiten (innerhalb 5 Minuten).
- Die heißversiegelte Membran minimiert die Downstream-Extractables.
- 100 % integritätsgeprüft für eine verlässliche Leistung.
- Praktische Probenüberwachung mit einem transparenten Gehäuse und Skaleneinteilung für das Volumen.
- Direkter Probenzugang für die Pipette eliminiert den Verarbeitungsschritt, um das Konzentrat zu gewinnen.
- Hohe Konzentrationsfaktoren von 80–100 X.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protokolle
Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.
Biomarker spielen bei der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln eine entscheidende Rolle.
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Das menschliche Plasma-Proteom ist eine umfangreiche Ressource für die Biomarker-Identifizierung und -Untersuchung.
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.