AC111P
Anti-Maus-IgG-Antikörper vom Schaf, Spezies-absorbiert, HRP-Konjugat
from sheep, peroxidase conjugate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
western blot: suitable
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Alle
Sekundär- und Kontrollantikörper
Qualität
Western-Blot-Analyse: Die Leistung dieses HRP-konjugierten Sekundärantikörpers (Best.-Nr. AC111P) ist bei einer Verdünnung von 1:4.000 für die Markierung der Zielbande nach einem monoklonalen GAPDH-Maus-Antikörper (Best.-Nr. MAB374) in Western-Blot-Anwendungen mit 10 µg A431-Zelllysat validiert.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable