AC111S
Sheep Anti-Mouse IgG Antibody, Species absorbed, Cy5 Conjugate
from sheep, CY5 conjugate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Konjugat
CY5 conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Fragmentspezifische Sekundärantikörper
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: Performance of this Cy5-conjugated secondary antibody has been validated by indirect immunofluorescent labelling (1:250 dilution) of A431 cells following a mouse monoclonal anti-H3K27me3 primary antibody (Cat. No. 05-1951).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable