ABE1407
Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A, RAD6 homolog A, HR6A, hHR6A, Ubiquitin carrier protein A, Ubiquitin-protein ligase A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
primate (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBE2A(7319)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Nuclear Receptors
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable