Wichtige Dokumente
8.56004
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Größe auswählen
1 G
CHF 93.80
5 G
CHF 329.00
CHF 93.80
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 93.80
5 G
CHF 329.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 93.80
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal asparagine amino-acid residue by Fmoc SPPS.
This pre-loaded Wang resin is prepared using a synthesis-tested base resin, to ensure reproducibility and efficacy in SPPS. Loading of the Fmoc-amino acid is carried out under conditions to minimize enantiomerization and dipeptide formation, the values of which are provided on the COA. The lot number of the batch of Fmoc-amino acid used to prepare the resin is also provided on the COA, to provide transparency and traceability.
Associated Protocols and Technical Articles
Associated Protocols and Technical Articles
Verlinkung
Replaces: 04-12-2046
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Aufquellvolumen (in DMF): chargen- spezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Gehalt Dipeptid (HPLC): ≤ 0.50 % (a/a)
Novabiochem Fmoc Aminosäure: Chargennummer
Die Qualitiät dieses Harzes wurde bestätigt durch die erfolgreiche Synthese des 21mer Peptids myelin oligodendrocyt glycoprotein (35-55). Hierzu wurde ein Fmoc-Val-Wang Harz verwendet, welches aus der identischen Charge an Grundharz produziert wurde.
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1% DVB), 100 - 200 mesh.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable