Dokumente
8.56012
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal leucine amino-acid residue by Fmoc SPPS.
This pre-loaded Wang resin is prepared using a synthesis-tested base resin, to ensure reproducibility and efficacy in SPPS. Loading of the Fmoc-amino acid is carried out under conditions to minimize enantiomerization and dipeptide formation, the values of which are provided on the COA. The lot number of the batch of Fmoc-amino acid used to prepare the resin is also provided on the COA, to provide transparency and traceability.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-2056
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Aufquellvolumen (in DMF): chargen- spezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Gehalt Dipeptid (HPLC): ≤ 0.5 % (a/a)
Novabiochem Fmoc Aminosäure: Chargennummer
Die Qualitiät dieses Harzes wurde bestätigt durch die erfolgreiche Synthese des 21mer Peptids myelin oligodendrocyt glycoprotein (35-55). Hierzu wurde ein Fmoc-Val-Wang Harz verwendet, welches aus der identischen Charge an Grundharz produziert wurde.
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol - 1% DVB), 100 - 200 mesh.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable