The molecular weight of this compound has not been evaluated.
Note the molecular formula is (C12H12N2O .C10H2O6)x.
Wichtige Dokumente
575798
Poly(pyromellitsäuredianhydrid-co-4,4′-oxydianilin), Amidsäure -Lösung
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
Synonym(e):
Pyre-M.L.® RC-5069
Qualitätsniveau
Konzentration
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
Brechungsindex
n20/D 1.5050
Viskosität
5-12 poise
Löslichkeit
H2O: soluble 65-71 wt. %
Dichte
1.085 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Paper Title: Synthesis of nano-polyimide for microelectronic applications. This study discusses the synthesis processes from Poly (amic acid) (PAA) of poly (pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline) and its applications in microelectronics, highlighting its potential in advanced fabrication techniques (Ebnalwaled et al., 2016).
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the molecular weight of this polyamic acid?