Merck
AB3562P
Sigma-Aldrich
Anti-Na+/K+/Cl- Cotransporter 2-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
NKCC2
Größe auswählen
50 μG
CHF 486.00
CHF 486.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 486.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 486.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC12A1(6557)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Erkennt den Natrium-, Kalium-, Chlorid-Cotransporter 2 der Ratte (NKCC2, BSC1, CCC2). Das Immunogen zeigt keine signifikante Sequenzhomologie mit NKCC1 oder TSC.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Die Immunogensequenz ist zu 100 % in der Maus und zu 87 % in Mensch und Kaninchen erhalten. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Immunogen
Eine 15 Aminosäuren lange Peptidsequenz nahe des C-Terminus von Ratten-NKCC2 (Haas et al. 1987; Gamba et al. 1994; Simon et al. 1996; Mount et al. 1995; Igarashi et al. 1995; Mount et al. 1998). Das Immunogenpeptid (Best.-Nr. AG205) ist zur Verwendung in Präabsorptionskontrollen erhältlich.
Anwendung
Der Anti-Na+/K+/Cl- Cotransporter-2-Antikörper weist den Na+/K+/Cl- Cotransporter-2-Gehalt nach und wurde zur Verwendung in ELISA und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Western Blot: 1–10 μg/ml mit ECL. Humanes Volllängen-NKCC2 hat ein Molekulargewicht von ~ 150 kDa.
ELISA: 0,5–1 μg/ml unter Verwendung von 1 μg/ml Kontrollpeptid pro Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsaufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Serena Milano et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 28(8), e18301-e18301 (2024-04-23)
X-linked nephrogenic diabetes insipidus (X-NDI) is a rare congenital disease caused by inactivating mutations of the vasopressin type-2 receptor (AVPR2), characterized by impaired renal concentrating ability, dramatic polyuria, polydipsia and risk of dehydration. The disease, which still lacks a cure
Agnieszka Konopacka et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(13), 5144-5155 (2015-04-04)
The Na-K-2Cl cotransporter 2 (NKCC2) was thought to be kidney specific. Here we show expression in the brain hypothalamo-neurohypophyseal system (HNS), wherein upregulation follows osmotic stress. The HNS controls osmotic stability through the synthesis and release of the neuropeptide hormone
Determination of uromodulin in human urine: influence of storage and processing.
Youhanna, S; Weber, J; Beaujean, V; Glaudemans, B; Sobek, J; Devuyst, O
Nephrology, Dialysis, and Transplantation null
Dendritic compartmentalization of chloride cotransporters underlies directional responses of starburst amacrine cells in retina.
Gavrikov, KE; Nilson, JE; Dmitriev, AV; Zucker, CL; Mangel, SC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Nobuhiro Ayuzawa et al.
Scientific reports, 12(1), 20310-20310 (2022-11-27)
Development of the renal medulla continues after birth to form mature renal papilla and obtain urine-concentrating ability. Here, we found that a small GTPase, Rac1, plays a critical role in the postnatal development of renal papilla. Mice with distal tubule-specific