Wichtige Dokumente
8.56065
Sigma-Aldrich
H-Asp(OtBu)-2-ClTrt resin
Novabiochem®
Größe auswählen
1 G
CHF 87.30
5 G
CHF 175.00
CHF 87.30
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 87.30
5 G
CHF 175.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 87.30
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
The product number for this product was previously 04-12-2815.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Verlinkung
Replaces: 04-12-2815
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.30 - 0.90 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1% DVB), 200 - 400 mesh.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable