8.52109
Fmoc-Gly-(Dmb)Gly-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-glycyl-N-α-(2, 4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Gly-(Dmb)Gly-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C28H28N2O7/c1-35-19-12-11-18(25(13-19)36-2)15-30(16-27(32)33)26(31)14-29-28(34)37-17-24-22-9-5-3-7-20(22)21-8-4-6-10-23(21)24/h3-13,24H,14-17H2,1-2H3,(H,29,34)(H,32,33)
InChIKey
NJUCBQMDTSVIGD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. Zahariev, et al. (2005) J. Pept. Sci., 11, 17.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.