8.52066-M
Fmoc-Thr(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-O-trityl-L-threonine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥78.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
70-85 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@@H]([C@H](OC(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C38H33NO5/c1-26(44-38(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29)35(36(40)41)39-37(42)43-25-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34/h2-24,26,34-35H,25H2,1H3,(H,39,42)(H,40,41)/t26-,35+/m1/s1
InChIKey
JARBLLDDSTVWSM-IJAHGLKVSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The product number for this product was previously 04-12-1141.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 78.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.5 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.