Merck
47551
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionsäure, Nβ-Boc-Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionsäure
Größe auswählen
2.5 G
CHF 494.00
CHF 494.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 G
CHF 494.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.46
Beilstein:
7057792
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 494.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-21(28)24-12-19(20(26)27)25-22(29)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChIKey
PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kuo-Yuan Hung et al.
European journal of medicinal chemistry, 136, 154-164 (2017-05-12)
The 20-residue linear peptide A20FMDV2 has been shown to exhibit high selectivity and affinity for the tumour-related αvβ6 integrin and has potential as a vector for therapeutic drugs. However, it exhibits poor half-life in plasma in part due to its