8.52080
Fmoc-Tyr(2-ClTrt)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-O-2-chlorotrityl-L-tyrosine
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(cccc1)C(Oc4ccc(cc4)C[C@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)C(=O)O)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C43H34ClNO5/c44-39-22-12-11-21-38(39)43(30-13-3-1-4-14-30,31-15-5-2-6-16-31)50-32-25-23-29(24-26-32)27-40(41(46)47)45-42(48)49-28-37-35-19-9-7-17-33(35)34-18-8-10-20-36(34)37/h1-26,37,40H,27-28H2,(H,45,48)(H,46,47)/t40-/m0/s1
InChIKey
XYAWVRLFZHVTNW-FAIXQHPJSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. Barlos, et al. (1998) J. Peptide Res., 51, 194.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Wasser (K. F.): ≤ 4.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.