Merck
88997
6-Carboxy-tetramethylrhodamin N-Succinimidylester
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
„5-Carboxytetramethylrhodamin-N-succinimidylester“
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H25N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.52
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
solubility
DMF: 2 mg/mL, clear, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=[c]1cc2[o]c3c(c(c2cc1)c4c(ccc(c4)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)C(=O)[O-])ccc(c3)N(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)22-13-16(5-8-19(22)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
InChI key
PAOQTZWNYMMSEE-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
Fluoreszenzmarkierung von Peptiden nach chemischer Modifikation; Fluoreszenzmarkierung von Aminoglykosid-Antibiotika
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)