Merck
728462
Sigma-Aldrich
PyOxim
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
[Ethyl-cyano-(hydroxyimino)-acetato-O2]-tri-1-pyrrolidinylphosphonium-hexafluorophosphat
Größe auswählen
5 G
CHF 94.00
25 G
CHF 103.00
CHF 94.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 94.00
25 G
CHF 103.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H29F6N5O3P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352126
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 94.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
PyOxim, 98%
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (HPLC)
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Verunreinigungen
≤0.5% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=N\O[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)\C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
InChIKey
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)