Merck
8.45134
Sigma-Aldrich
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
Msynthplus
Synonym(e):
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3P(CH2)4COOH · Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
241-782-5
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
203-207 °C
Übergangstemp.
flash point 195 °C
Schüttdichte
360‑400 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
InChIKey
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 204 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 208 °C
Identität (IR): entspricht
1,1-Dichlorethen (HS-GC): chargenspezifischer Wert
1,1,1-Trichlorethan (HS-GC): chargenspezifischer Wert
Tetrachlorkohlenstoff (HS-GC): chargenspezifischer Wert
Benzol (HS-GC): chargenspezifischer Wert
1,2-Dichlorethan: nicht messbar
Rechtliche Hinweise
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable