Merck
ALD00615
Sigma-Aldrich
Ethyl (S,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate
≥95%
Größe auswählen
250 MG
CHF 334.00
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 334.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[S](=O)(\N=C\C(=O)OCC)c1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C13H17NO3S/c1-5-17-12(15)8-14-18(16)13-10(3)6-9(2)7-11(13)4/h6-8H,5H2,1-4H3/b14-8+
InChIKey
OUMNTVUUJPMNPJ-RIYZIHGNSA-N
Anwendung
Ethyl (S,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate is a chiral glyoxylate-derived sulfinimine reagent used for the synthesis of optically pure amino acids through a decarboxylative radical cross-coupling reaction.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shengyang Ni et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(44), 14560-14565 (2018-09-14)
The direct union of primary, secondary, and tertiary carboxylic acids with a chiral glyoxylate-derived sulfinimine provides rapid access into a variety of enantiomerically pure α-amino acids (>85 examples). Characterized by operational simplicity, this radical-based reaction enables the modular assembly of