Wichtige Dokumente
8.44008
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether
for synthesis
Synonym(e):
MTBE, Methyl-tert-butylether, MTB
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
216-653-1
bp:
55.3 °C/1013 hPa
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
268 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.5-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Kinematische Viskosität
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-108.6 °C
Übergangstemp.
flash point -28 °C
Löslichkeit
42 g/L
Dichte
0.74 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
tert-Butyl methyl ether for synthesis. CAS 1634-04-4, EC Number 216-653-1, chemical formula (CH₃)₃COCH₃.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup