Wichtige Dokumente
8.41389
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
for synthesis
Synonym(e):
2-Acetylphloroglucin, Phloracetophenon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15 (anhydrous basis)
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
207-556-5
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
221-222 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
InChIKey
XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3