Dokumente
8.40130
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
(free radical) for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxy-TEMPO
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
EG-Index-Nummer:
218-760-9
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
260 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
1053 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
8.2 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C
Übergangstemp.
flash point 146 °C (DIN 51758)
Löslichkeit
1670 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Vitamin C Determination: A study that utilizes TEMPO for a simple and rapid determination of vitamin C content in various fruits, showcasing an economical approach to antioxidant testing (Ihara et al., 2017).
  • Herbicide Development: A study on the synthesis of phenoxy carboxylic herbicides based on the piperidine scaffold, where TEMPO derivatives showed unexpected fungicidal activity (Zakrzewski & Krawczyk, 2014).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 67 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 71 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
146 °C - DIN 51758