Merck
408220
Sigma-Aldrich
Natriumacrylat
97%
Synonym(e):
Acrylsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumacrylat (NA) ist ein Metallsalz, das durch eine Säuren-Basen-Reaktion von Natriumhydroxid und Acrylsäure hergestellt werden kann. Es kann für die Herstellung von Poly(natriumacrylat) mit Bulk-, Lösungs-, Emulsions- und Suspensions-Polymerisationsverfahren eingesetzt werden. Es führt zu Bildung eines wasserlöslichen Polymers, das in einer Vielzahl von industriellen und persönlichen Anwendungen verwendet werden kann.
Anwendung
NA kann bei der Optimierung der Korngröße von Eisenoxid-Mikroteilchen für potenzielle Anwendungen in biologischen Untersuchungen und chemischen Sensoren eingesetzt werden. Es kann als Reduktions- und Verkappungsmittel an Gold-Nanoteilchen, die in der biologischen Anwendung eingesetzt werden können, verwendet werden.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polymerization of sodium acrylate in inverse-suspension stabilized by sorbitan fatty esters
Omidian H, et al.
European Polymer Journal, 39(5), 1013-1018 (2003)
Preparation of acrylate-stabilized gold and silver hydrosols and gold- polymer composite films
Hussain I, et al.
Langmuir, 19(11), 4831-4835 (2003)
Aggregative growth in the size-controlled growth of monodispersed gold nanoparticles
Njoki PN, et al.
Langmuir, 26(16), 13622-13629 (2010)
Preparation of reactive mineral powders used for poly (sodium acrylate) composite superabsorbents
Lee W and Chen Y
Journal of Applied Polymer Science, 97(3), 855-861 (2005)
Gerlinde Lefever et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(2) (2020-01-18)
Addition of superabsorbent polymers (SAPs) to cementitious mixtures promotes the self-healing ability of the material. When cracking occurs; SAPs present inside the crack will swell upon contact with water and subsequently release this water to stimulate the further hydration of