Merck
8.22287
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution
30%, (stabilized) for synthesis
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid -Lösung, Perhydrol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352304
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
Wasserstoffperoxid 30 %, (stabilized) for synthesis
Dampfdruck
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
pH-Wert
2-4 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-26 °C
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Wasserstoffperoxid 30 % kann als Oxidationsmittel eingesetzt werden:
  • Zur Synthese von 5-Brom-2-nitropyridin aus 5-Brom-2-aminopyridin in Gegenwart von H2SO4.
  • Zur Oxidation von aromatischen und aliphatischen Sulfiden zu Sulfoxiden oder Sulfonen.
  • Zur Untersuchung von endständigen Olefinen mit einer Mischung aus Na2WO4-Dihydrat, (Aminomethyl-)Phosphorsäure und Methyltrin-octylammoniumhydrogensulfat.
  • Zum Herstellen von Adipinsäure mittels Oxidation von Cyclohexanon und Cyclohexanol in Gegenwart von H2WO4 als Katalysator.
  • Zum Umwandeln von Cyclopentanon zu δ-Valerolacton mittels Bayer−Villinger-Oxidation in Gegenwart eines festen Säurekatalysators.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (manganometrisch): 29,0–31,0 %
Dichte (d 20/4): 1,11–1,12 g/cm³
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
not combustible
Flammpunkt (°C)
not combustible
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A green method of adipic acid synthesis: organic solvent-and halide-free oxidation of cycloalkanones with 30% hydrogen peroxide
Usui Y and Sato K
Green Chemistry, 5(4), 373-375 (2003)
Baeyer-Villiger-oxidation of cyclopentanone with aqueous hydrogen peroxide by acid heterogeneous catalysis
Fischer J and Holderich WF
Applied Catalysis A: General, 180(1-2), 435-443 (1999)
Oxidation of sulfides to sulfoxides and sulfones with 30% hydrogen peroxide under organic solvent-and halogen-free conditions
Sato K, et al.
Tetrahedron, 57(13), 2469-2476 (2001)
Handling hydrogen peroxide oxidations on a Large Scale: synthesis of 5-bromo-2-nitropyridine
Agosti A, et al.
Organic Process Research & Development, 21(3), 451-459 (2017)
A Practical Method for Epoxidation of Terminal Olefins with 30 Hydrogen Peroxide under Halide-Free Conditions.
Kazuhiko Sato et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 8310-8311 (1996-11-15)